CC054-M
Human Collagen Type III
Sinónimos:
alpha 1 Type III Collagen
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
Nivel de calidad
Análisis
90% (SDS-PAGE)
formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
<1% human collagen types II, IV-VI, and non-collagen proteins
<10% human collagen type I
entrada
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type epithelial cells
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Descripción general
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable