Documentos clave
BX1795
Supelco
sec-Butyl Alcohol
Sinónimos:
sec-Butyl Alcohol, 2-Butanol
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH(OH)CH3
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número índice de la CE:
201-158-5
Ensayo:
≥98% (GC)
bp:
99-102 °C/1013 hPa
presión de vapor:
16.5 hPa ( 20 °C)
El producto BX1795 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
presión de vapor
16.5 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (GC)
Formulario
liquid
color
APHA: ≤20
pH
7 (20 °C)
bp
99-102 °C/1013 hPa
mp
-115 °C
temperatura de transición
flash point 24 °C
solubilidad
125 g/L
densidad
0.81 g/cm3 at 20 °C
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
OC(CC)C
InChI
1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
Clave InChI
BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC): 98.0% min
Color (APHA): 20 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
80.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
27 °C - closed cup