Documentos clave
BX1633
Supelco
Buffer pH 10.0 Blue
Sinónimos:
buffer
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to NIST
aplicaciones
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Formato
mixture
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
15-25°C
Aplicación
  • Traceable to NIST standards
  • A ready-to-use solution available in a sealed bottle with convenient packaging to protect against contamination
  • Accompanied with a certificate of analysis (CoA) for an effective audit
  • Accurate up to +/- 0.01 at 25 °C
  • The expiry date of the product can be found in the CoA
  • Uncertainty value calculated includes for the duration of transportation and storage as well
Características y beneficios
This pH 10.00 buffer solution can be used in routine analytical processes for the calibration of pH meters and maintaining pH of solutions.
Especificaciones
Tolerance: ±0.01
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable