BM-1RYSJ1
Auto2D® Glycine Type Reagent Kit
reagent kit for the Auto2D® 2-D Electrophoresis Device
Sinónimos:
2D Electrophoresis, 2DE, 2DE Reagent, Glycine, Tris-Glycine, Tris-Glycine Reagent Kit
Seleccione un Tamaño
484,00 €
Fecha estimada de envío25 de abril de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
About This Item
484,00 €
Fecha estimada de envío25 de abril de 2025Detalles
Productos recomendados
Línea del producto
Auto2D®
técnicas
SDS-PAGE: suitable
western blot: suitable
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
- Differential proteomic analysis
- Post-translational modification
- Protein Isoforms
- Western Blotting
Componentes
- Rehydration Solution Kit
- DTT Kit
- Glycine Type Equilibration Buffer
- Anode + Buffer
- Glycine Type Cathode - Buffer
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Artículos
Auto2D® automates difficult 2D electrophoresis methods for protein localization with high reproducibility in under two hours.
El dispositivo de electroforesis 2-D Auto2D® automatiza por completo los métodos de electroforesis bidimensional difíciles de una manera rápida, fácil y reproducible. Localice proteínas difíciles de encontrar utilizando el sistema Auto2D® en menos de dos horas con una gran reproducibilidad.
Protocolos
The Auto2D® Automated 2-D Gel Electrophoresis Device video and detailed protocol provide reliable methods to prepare your samples and operate the Auto2D® Device.
Contenido relacionado
Auto2D® 2-D Gel Electrophoresis Device frequently asked questions for 2-D PAGE and additional 2DE protein separation workflow needs.