Documentos clave
BM-12065
Millipore
Auto2D® PAGE Chip 6.5%
for second-dimension separations on the Auto2D® 2-D Electrophoresis Device, precast gel
Sinónimos:
2D Electrophoresis, 2DE, PAGE Chip, PAGE gel, SDS-PAGE, precast gel
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.22
Descripción general
PAGE Chip is a Pre-cast gel for SDS-PAGE (2nd dimension). PAGE Chip 6.5% is used for second-dimension separations on the Auto2D® 2-D Electrophoresis Device.
This covers 30kDa or higher molecular weight range with focused separation on 100kDa and higher molecular weight.
Aplicación
  • Differential proteomic analysis
  • Post-translational modification
  • Protein Isoforms
  • Western Blotting
Información legal
Auto2D is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Auto2D® automates difficult 2D electrophoresis methods for protein localization with high reproducibility in under two hours.
El dispositivo de electroforesis 2-D Auto2D® automatiza por completo los métodos de electroforesis bidimensional difíciles de una manera rápida, fácil y reproducible. Localice proteínas difíciles de encontrar utilizando el sistema Auto2D® en menos de dos horas con una gran reproducibilidad.
Protocolos
The Auto2D® Automated 2-D Gel Electrophoresis Device video and detailed protocol provide reliable methods to prepare your samples and operate the Auto2D® Device.
Contenido relacionado
Auto2D® 2-D Gel Electrophoresis Device frequently asked questions for 2-D PAGE and additional 2DE protein separation workflow needs.