Documentos clave
BI0421
Sigma-Aldrich
Oxidizing Reagent, 0.1M I₂ in THF/Pyridine
Biosynthesis Novabiochem®
Sinónimos:
dna
About This Item
Código UNSPSC:
41116006
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Oxidations
reagent type: oxidant
temperatura de transición
flash point 4.4 °C
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
Categorías relacionadas
Aplicación
BI0421-0950 is packaged in 38/430 glass bottles
BI0421-2500 is packaged in 38/430 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Biosynthesis Novabiochem®
Nota de análisis
Assay (pyridine) (by density): 19.5-20.5% v/v
Assay (tetrahydrofuran) (by density): 77.0-79.0% v/v
Color: Red
Form: Liquid
Iodine Molarity: 0.09-0.11M
Water (H2O): 1.8-2.2% w/v
Información legal
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system, Thyroid
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
39.9 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
4.4 °C