Documentos clave
B311-200DS
Botellas de caldo de triptona y soja listas para usar
bottle capacity 300 mL, bottle filling volume 200 mL, closure type, blue crimp cap with septum, box of 12 bottles
Sinónimos:
CASO Broth, Casein Soy Broth, Casein Soyabean Digest Broth, TSB, Tryptone Soy Broth
About This Item
Código UNSPSC:
41106214
El producto B311-200DS no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
round glass bottle
Nivel de calidad
Agency
EP 2.6.13 (
)
JP 4.06
USP 71
esterilidad
sterile; autoclaved
Formulario
liquid
Características
closure type blue crimp cap with septum
envase
box of 12 bottles
técnicas
microbiological culture: suitable
sterility testing: suitable
botella capacidad
300 mL
bottle filling volume
200 mL
capacidad
300 mL
pH
7.3±0.2 (25 °C)
aplicaciones
food and beverages
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-25°C
idoneidad
nonselective for
Categorías relacionadas
Descripción general
Tryptic Soy Broth is a nutrient-rich universal medium free of inhibitors and targets to enumerate a broad spectrum of bacteria, yeast, and molds. The medium is supplemented with peptones from casein and soymeal to provide an enhanced carbon source, which promotes the growth of the microflora. The broth medium is used during sterility testing due to its wide range of specificity.
Aplicación
Tryptic Soy broth is used to cultivate and enumerate a broad range of bacteria, yeast and fungi present in a test sample.
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable