Documentos clave
AX1308
Supelco
Hidróxido de amonio solution
OmniTrace® Ultra
Sinónimos:
Agua amoniacal, Amoníaco acuoso
About This Item
Fórmula lineal:
NH4OH
Número de CAS:
Peso molecular:
35.05
Beilstein:
3587154
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352305
El producto AX1308 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
grado
for inorganic trace analysis
Nivel de calidad
Agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for EPA 1621
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
suitable for EPA 533
suitable for EPA OTM-45
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
cumplimiento norm.
suitable for FDA C-010.02
Formulario
liquid
lim. expl.
27 %
fabricante / nombre comercial
OmniTrace® Ultra
pH
(alkaline)
solubilidad
soluble (Water: Soluble)
densidad
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
Clave InChI
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
OmniTrace Ultra
Aplicación
OmniTrace Ultra
Product is double-distilled and packed in class 100 clean room conditions into preleached HDPE bottles. Each HDPE bottle is packed in an EPS innerpack and then packed into a 1x regulated carton with a Certificate of Analysis.
Información legal
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
OMNITRACE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Artículos
Learn about the separation of several charge variants of two monoclonal antibodies, NISTmAb and Infliximab, using a polymeric cation exchange column and MS-compatible mobile phases.
Glyphosate analysis: LC-MS/MS method with Supel™ Carbon LC U/HPLC column for stability and retention.
Contenido relacionado
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.