Documentos clave
AX1270
Supelco
Ammonium Chloride
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinónimos:
Ammonium Chloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
H4ClN
Número de CAS:
Peso molecular:
53.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
Número índice de la CE:
235-186-4
Para consultas sobre este producto AX1270, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Agency
meets USP/NF
presión de vapor
1.3 hPa ( 30 °C)
Ensayo
≥99.5% (silver nitrate titration)
Formulario
crystals
impurezas
≤0.005% Insoluble matter
residuo de ign.
≤0.01%
pH
4.7 (25 °C, 200 g/L in H2O, External MSDS)
mp
338 °C (sublimed; External MSDS)
trazas de anión
phosphate (PO43-): ≤2 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
trazas de catión
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤2 ppm
Mg: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
Cl[NH4]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
Clave InChI
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Nota de análisis
Assay (argentometric)99.5% minCalcium (Ca)0.001% maxFormWhite crystalsHeavy Metals (by ICP-OES)5ppm maxIdentificationTo pass testInsoluble matter0.005% maxIron (Fe)2ppm maxMagnesium (Mg)5ppm maxPhosphate (PO4)2ppm maxResidue after ignition0.01% maxSulfate (SO4)0.002% maxpH of a 5% solution at 25°C4.5-5.5
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificados de análisis (COA)