Documentos clave
AX0745
Supelco
Aluminum Sulfate, Octadecahydrate
Sinónimos:
Aluminum Sulfate, Octadecahydrate, Cake alum,Patent alum, Alum
About This Item
Fórmula lineal:
Al2(SO4)3 · 14-18H2O
Número de CAS:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
233-135-0
formulario
solid
Nivel de calidad
concentración
54.0-59.0% Al2(SO4)3
pH
2.5-4.0 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
90 °C (decomposition)
solubilidad
364 g/L
trazas de catión
As: ≤0.001%
Fe: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
InChI
1S/2Al.3H2O4S.9H2O/c;;3*1-5(2,3)4;;;;;;;;;/h;;3*(H2,1,2,3,4);9*1H2/q2*+3;;;;;;;;;;;;/p-6
Clave InChI
KFCWRPFNNIEZRY-UHFFFAOYSA-H
Nota de análisis
Arsenic (As): 0.001% max
Assay (as Al2(SO4)3): 54.0-59.0%
Heavy metals (as Pb): 0.005% max
Iron (Fe): 0.005% max
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable