Documentos clave
ATBFEET01
Millipore
M Air T Isolator Tripod
suitable for air monitoring, M Air T
Seleccione un Tamaño
1 EA
963,00 €
963,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
963,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41104011
eCl@ss:
25140604
NACRES:
NB.11
963,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Materiales
stainless steel body
fabricante / nombre comercial
M Air T
entrada
sample type pharmaceutical(s)
aplicaciones
air monitoring
environmental
pharmaceutical
compatibilidad
for use with M Air T Compressed Gas and Air Test Kit
for use with M Air T Isolator
Condiciones de envío
ambient
Información legal
M AIR T is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany