AQFA04700
Membrana de filtración de fibra de cuarzo sin aglutinante
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Sinónimos:
Membrana de filtración de cuarzo
Seleccione un Tamaño
242,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
242,00 €
Productos recomendados
Materiales
plain filter
quartz membrane (fiber)
white filter
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Millipore
Parámetros
1.6 mL/min-cm2 water flow rate
950 °C max. temp.
Diámetro
47 mm
diám. del filtro
47 mm
grosor
430 μm
Condiciones de envío
ambient
Aplicación
- Medición de las concentraciones de metales pesados y pequeñas cantidades de partículas
- Supervisión EPA PM10• Supervisión PM2.5
- Análisis de microplásticos
Los clientes también vieron
Artículos
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.