Documentos clave
AP1525725
Millipore
AP15 PREFILTER 257MM 25PK
Seleccione un Tamaño
25 EA
Preguntar
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en +34 912 158 016o
.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 EA
Preguntar
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en +34 912 158 016o
.
Materiales
glass fiber (with binder resin)
plain filter
white filter
Nivel de calidad
Características
hydrophilic
Parámetros
1.6 mL/min-cm2 water flow rate
diám. del filtro
257 mm
tamaño de poro
1.0 μm pore size
90 % porosity
Descripción general
Filter Code: AP15
Filter Type: Depth filter