AP147B
Rabbit Anti-Sheep IgG Antibody, biotin-SP conjugate
Chemicon®, from rabbit
Seleccione un Tamaño
216,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
216,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
biotin conjugate
forma del anticuerpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
sheep
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
western blot: suitable
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Categorías relacionadas
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
1:50,000 - 1:1,000,000 for ELISA using enzyme-conjugated streptavidin
1:10,000 - 1:100,000 for Western Blots using enzyme-conjugated streptavidin
1:500 - 1:5,000 for enzyme immunohistochemistry on tissue sections
1:200 - 1:1,000 for flow cytometry and fluorescence immunohisto/cytochemistry
Optimal working dilution must be determined by the end user.
Secondary & Control Antibodies
Whole Immunoglobulin Secondary Antibodies
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3