Documentos clave
AP1181
Sigma-Aldrich
Anti-TLR7 Mouse mAb (2C9)
liquid, clone 2C9, Calbiochem®
Sinónimos:
Anti-Toll-like Receptor 7
Seleccione un Tamaño
100 μG
382,00 €
382,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
382,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
382,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2C9, monoclonal
Formulario
liquid
no contiene
preservative
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
isotipo
IgG2b
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TLR7(51284)
Descripción general
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~120 kDa TLR7 protein.
Recognizes the ~120 kDa TLR7 protein in IMR32 cells.
This Anti-TLR7 Mouse mAb (2C9) is validated for use in ELISA, Immunoblotting for the detection of TLR7.
Inmunógeno
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids of 27-127 human TLR7, expressed as a GST fusion protein
Aplicación
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Advertencia
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Forma física
In PBS, pH 7.2.
Reconstitución
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Nota de análisis
Positive Control
IMR32 cells
Otras notas
For ELISA, this antibody can be used as the capture antibody; recommended concentration is 10 ng/ml, 1 µg/well, 100 µl total volume. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Yang Gu et al.
Medical science monitor : international medical journal of experimental and clinical research, 26, e923104-e923104 (2020-05-27)
BACKGROUND The metabolic processing of ellagic acid (EA) by cytochrome P450s (CYP450s) expressed in the intestines is unclear. This study aimed to investigate the effects of CYP450s that are highly expressed in HIEC cells on metabolic activity of EA. MATERIAL