AP106A
Rabbit Anti-Goat IgG Antibody, Alkaline Phosphatase conjugate
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
Rabbit anti-Goat antibody
Seleccione un Tamaño
359,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
359,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
alkaline phosphatase conjugate
forma del anticuerpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
goat
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
western blot: suitable
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Aplicación
Secondary & Control Antibodies
Whole Immunoglobulin Secondary Antibodies
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Brain
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3