Key Documents
AG918
Sigma-Aldrich
β Amyloid 1-40, aβ, F4W, TFA, recombinant human
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
origen biológico
human
Nivel de calidad
Análisis
>97%
formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
Información sobre el gen
human ... APP(351)
Descripción general
Beta Amyloid (1-40), mutant, F4W, TFA
MOL. WT.: 4367.37 Da by Mass Spec Analysis (theoretical 4368.9)
SEQUENCE: Asp-Ala-Glu-Trp-Arg-His-Asp-Ser-Gly-Tyr-Glu-Val-His-His-Gln-Lys-Leu-Val-Phe-Phe-Ala-Glu-Asp-Val-Gly-Ser-Asn-Lys-Gly-Ala-Ile-Ile-Gly-Leu-Met-Val-Gly-Gly-Val-Val
PEPTIDE CONTENT: 1 mg per vial; salt content is <10%
COUNTER ION: TFA
Información legal
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable