Merck
AG910
β-Amyloid Peptide
98%, powder, 1-40, human recombinant
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Saltar a
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
β Amyloid 1-40, aβ, ultra pure, TFA, recombinant human,
biological source
human
Quality Level
assay
98%
form
powder
manufacturer/tradename
Chemicon®
NCBI accession no.
UniProt accession no.
Gene Information
human ... APP(351)
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
AG964AG912AG972
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
assay
98%
assay
98%
assay
>97%
assay
>97.0%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
General description
Beta Amyloid (1-40), ultra pure, TFA
MOL. WT.: 4329.6 Da by Mass Spec Analysis (theoretical 4329.86)
SEQUENCE: Asp-Ala-Glu-Phe-Arg-His-Asp-Ser-Gly-Tyr-Glu-Val-His-His-Gln-Lys-Leu-Val-Phe-Phe-Ala-Glu-Asp-Val-Gly-Ser-Asn-Lys-Gly-Ala-Ile-Ile-Gly-Leu-Met-Val-Gly-Gly-Val-Val
PEPTIDE CONTENT: 1 mg per vial; salt content is <10%
COUNTER ION: TFA
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
AG910-1MG04053252621147