AG222
Dopamine D4 Receptor, control peptide for AB1789/AB1789P
Seleccione un Tamaño
186,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
186,00 €
concentración
0.2 mg/mL
Nivel de calidad
técnicas
cell based assay: suitable
Nº de acceso UniProt
Información sobre el gen
rat ... DRD4(25432)
Descripción general
SIZE: 467 amino acids; 48361 Da
SUBUNIT: Interacts with CLIC6 (By similarity) and GPRASP1.
SUBCELLULAR LOCATION: Cell membrane; Multi-pass membrane protein.
SIMILARITY: SwissProt: P21917 ## Belongs to the G-protein coupled receptor 1 family.
Aplicación
Optimal working dilution must be determined by the end user.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad