ACK5030PA
Amicon® Pro Affinity Concentration Kit Protein A with 30kDa Amicon® Ultra-0.5 Device
Amicon Pro Affinity Concentration Kit Protein A - A Centrifugal Tool for purifying & concentrating Antibodies.
About This Item
Productos recomendados
Materiales
Amicon Ultra styrene-butadiene device
Ultracel® regenerated cellulose membrane (Amicon Ultra-0.5; low binding)
polyethylene cap
polyethylene frit
polypropylene device (for exchange)
polypropylene frit
polypropylene tube (AU0.5; for collection)
polypropylene tube (for collection)
polypropylene tube (holder)
esterilidad
non-sterile
Línea del producto
Amicon®
fabricante / nombre comercial
Amicon® Pro
Parámetros
10 mL sample volume
técnicas
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (antibody labeling)
protein purification: suitable (concentration)
protein purification: suitable (enrichment)
Longitud
12 cm (4.7 in.)
Diámetro
2.97 cm
filtración área
1 cm2
tamaño de poro
30 kDa NMWCO
Condiciones de envío
wet ice
Descripción general
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials