ABT336
Anti-BCAR3 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Breast cancer anti-estrogen resistance 3, NSP2, SH2D3B, Novel SH2-containing protein 2, SH2 domain-containing protein 3B, BCAR
Seleccione un Tamaño
326,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
326,00 €
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
mouse
reactividad de especies (predicha por homología)
human (immunogen homology)
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... BCAR3(8412)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Apoptosis & Cancer
Calidad
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected BCAR3 in 15 µg of mouse kidney tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Mouse kidney tissue lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable