ABT165
Anti-RAB8A Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Ras-related protein Rab-8A, Oncogene c-mel
Seleccione un Tamaño
316,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
316,00 €
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RAB8A(4218)
mouse ... Rab8A(17274)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Cell Structure
Vesicular Trafficking
Calidad
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected RAB8A in serum starved HeLa cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Serum starved HeLa cell lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable