ABT119
Anti-CELSR1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Cadherin EGF LAG seven-pass G-type receptor 1, Cadherin family member 9, Flamingo homolog 2, hFmi2
Seleccione un Tamaño
479,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
479,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
rat
reactividad de especies (predicha por homología)
mouse (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
técnicas
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CELSR1(9620)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunohistochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected CELSR1 in neurons of rat cortex tissue and in Purkinje cells and cells within the granular layer of rat cerebellum tissue.
Calidad
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected CELSR1 in 10 µg of PC12 cell lysate.
Descripción de destino
An uncharacterized band at ~54 kDa may be observed in some cell lysates.
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable