ABS763
Anti-DPAGT1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
UDP-N-acetylglucosamine--dolichyl-phosphate N-acetylglucosaminephosphotransferase
Seleccione un Tamaño
350,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
350,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
mouse
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DPAGT1(1798)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Signaling
Developmental Signaling
Calidad
Western Blotting Analysis: 1 μg/mL of this antibody detected DPAGT1 in mouse kidney tissue lysate with and without blocking peptide.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable