ABS448
Anti-CSN8 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
CSN8 Antibody, COP9 signalosome complex subunit 8, SGN8, JAB1-containing signalosome subunit 8, CSN8
Seleccione un Tamaño
265,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
265,00 €
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... COPS8(10920)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Signaling
Developmental Signaling
Calidad
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected CSN8 in 15 µg of human liver tissue lysate.
Descripción de destino
Ligadura / enlace
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Human liver tissue lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable