ABS2270
Anti-CDK11
Sinónimos:
Cell division cycle 2-like protein kinase 2, Cell division protein kinase 11A, Cyclin-dependent kinase 11A, EC:2.7.11.22, Galactosyltransferase-associated protein kinase p58/GTA, PITSLRE serine/threonine-protein kinase CDC2L
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
rabbit #5, polyclonal
mol peso
calculated mol wt 91.36 kDa
observed mol wt ~91 kDa
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
mouse
envase
antibody small pack of 100
técnicas
ChIP: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
secuencia del epítopo
N-terminal
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
Información sobre el gen
human ... CDK11A(728642)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting in HCT116 Cell Lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected CDK11 in HCT116 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Cyclin-dependent kinase 11 in Western Blotting applications (Hluchy, M., et. al. (2022). Nature. 609(7928):829-834).
ChIP-seq Anaylysis: A representative lot detected Cyclin-dependent kinase 11 in ChIP-seq applications (Hluchy, M., et. al. (2022). Nature. 609(7928):829-834).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descripción de destino
Forma física
Reconstitución
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable