ABS1634
Anti-LIP5
serum, from rabbit
Sinónimos:
Vacuolar protein sorting-associated protein VTA1 homolog, Dopamine-responsive gene 1 protein, DRG-1, LYST-interacting protein 5, LIP5, SKD1-binding protein 1, SBP1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
serum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
human
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... VTA1(51534)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Western Blotting Analysis: A representative lot detected endogenous LIP5 co-immunoprecipiated with Myc-tagged VPS4A from HEK293T cells (Skalicky, J.J., et al. (2012). J Biol Chem. 287(52):43910-43926).
Signaling
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antiserum detected LIP5 in HeLa cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1