ABN998
Anti-phospho PSD95 Antibody (Thr19)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Disks large homolog 4, Postsynaptic density protein 95, PSD-95, Synapse-associated protein 90, SAP-90, SAP90
Seleccione un Tamaño
428,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
428,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pThr19 )
Información sobre el gen
human ... DLG4(1742)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Developmental Signaling
Calidad
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected phospho PSD95 (Thr19) in 10 µg of human fetal brain tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable