ABN98
Anti-Neurexin-1-alpha Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Neurexin-1-alpha, Neurexin I-alpha, Neurexin1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
mouse, human, rat
reactividad de especies (predicha por homología)
chimpanzee (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NRXN1(9378)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Adhesion (CAMs)
Calidad
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected Neurexin-1-alpha on 10 µg of human cerebellum tissue lysate.
Descripción de destino
UniProtKB/Swiss-Prot Q9ULB1 (NRX1A_HUMAN) entry describes 3 isoforms produced by alternative promoter usage and alternative splicing. Reference (Accolade/Related Documents) TIG JANUARY 1998 VOL. 14 No. 1 indicates that multiple neurexin isoforms are generated from three genes by alternative promoters and alternative splicing.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Human cerebellum tissue lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable