ABN68
Anti-Bystin Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Seleccione un Tamaño
335,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
335,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
mouse, human, horse
reactividad de especies (predicha por homología)
rat (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... BYSL(705)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Adhesion (CAMs)
Calidad
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Bystin in 10 µg HeLa cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
HeLa cell lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable