ABN494
Anti-PHOX2A Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Paired-like homeobox 2A, Paired mesoderm homeobox protein 2A
Seleccione un Tamaño
279,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
279,00 €
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human, rat
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PHOX2A(401)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Calidad
Western Blotting/Peptide Inhibition Assay Analysis: 1µg/mL of this antibody detected PHOX2A in 15 µg of rat brain tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Rat brain tissue lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable