ABN443
Anti-Glud1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Glutamate dehydrogenase 1, mitochondrial, GDH 1
Seleccione un Tamaño
306,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
306,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human, mouse
reactividad de especies (predicha por homología)
monkey (based on 100% sequence homology), bat (based on 100% sequence homology), baboon (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GLUD1(2746)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Developmental Signaling
Calidad
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Glud1 in 10 µg of human hippocampus tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable