ABN337
Anti-LRFN4 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Leucine-rich repeat and fibronectin typeIII domain-containing protein 4, synaptic adhesion-like molecule 3, SALM3, FIGLER6
Seleccione un Tamaño
370,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
370,00 €
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
mouse
reactividad de especies (predicha por homología)
human (immunogen homology)
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... LRFN4(78999)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Calidad
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected LRFN4 in 10 µg/mL of mouse brain tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Mouse brain tissue lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable