ABN325
Anticuerpo anti-SAPAP3
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
SAP90, PSD-95-associated protein 3, Disks large-associated protein 3, DLGAP3
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
rat, mouse
reactividad de especies (predicha por homología)
human (immunogen homology)
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DLGAP1(9229)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neurociencia
Neurociencia del desarrollo
Calidad
Análisis mediante inmunotransferencia Western: 2 µg/ml de este anticuerpo detectó SAPAP3 en 15 µg /ml de lisado de tejido cerebral de rata.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Lisado de tejido cerebral rata
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable