ABN2241
Anti-GLI2
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Zinc finger protein GLI2, GLI family zinc finger protein 2, Tax helper protein
Seleccione un Tamaño
365,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
365,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
mouse, human
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GLI2(2736)
mouse ... Gli2(14633)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Calidad
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected GLI2 in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Descripción de destino
Ligadura / enlace
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1