ABN1480
Anti-p47-phox Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Neutrophil cytosol factor 1, NCF-1, 47 kDa neutrophil oxidase factor, NCF-47K, Neutrophil NADPH oxidase factor 1, p47-phox, p47-phox
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human, mouse
reactividad de especies (predicha por homología)
rat (based on 100% sequence homology)
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Ncf1(17969)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Developmental Signaling
Calidad
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected p47-phox in 10 µg of Raji cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable