ABN1469
Anti-Alpha-2-HS-Glycoprotein
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Alpha-2-Z-globulin, Ba-alpha-2-glycoprotein, Fetuin-A, Alpha-2 Heremans-Schmid glycoprotein, AHGS
Seleccione un Tamaño
151,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
151,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 25 μL
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... AHSG(197)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected Alpha-2-HS-Glycoprotein in human liver and human bone marrow tissue sections.
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Alpha-2-HS-Glycoprotein in human serum.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad