ABN1362
Anti-RBPMS Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
RNA-binding protein with multiple splicing, RBPMS, RBP-MS, Heart and RRM expressed sequence, Hermes
Seleccione un Tamaño
368,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
368,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human, mouse, rat
técnicas
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RBPMS(11030)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Sensory & PNS
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected RBPMS immunoreactivity primarily associated with cell bodies located in the ganglion cell layer (GCL) of paraformaldehyde-fixed mouse retinas by fluorescent immunohistochemistry using whole-mounted retinas (Rodriguez, A.R., et al. (2014). J. Comp. Neurol. 522(6):1411-1443).
Immunofluorescence Analysis: An 1:5,000 dilution of a representative lot detected RBPMS immunoreactivity among cells in the ganglion cell layer (GCL) of paraformaldehyde-fixed mouse retinas by fluorescent immunohistochemistry (Courtesy of Dr. Nicholas Brecha, David Geffen School of Medicine at UCLA).
Calidad
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected RBPMS in 10 µg of mouse embryonic stem cell (mESC) lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable