ABN1016
Anti-CCM3/PDCD10
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Programmed cell death protein 10, Cerebral cavernous malformations 3 protein, TF-1 cell apoptosis-related protein 15
Seleccione un Tamaño
296,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
296,00 €
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
Xenopus (based on high sequence homology), rat (based on high sequence homology), mouse (based on high sequence homology)
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PDCD10(11235)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected CCM3/PDCD10 in 100 µg of lysate from untreated, but not CCM3 shRNA-treated, EA.hy926 human umbilical vein endothelial cells (Courtesy of Kyle M. Draheim, Ph.D., Xiaofeng Li, Ph.D., Rong Zhang, David A.Calderwood, Ph.D. and Titus J. Boggon, Ph.D., Yale University, U.S.A.).
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected CCM3/PDCD10 in 10 µg of EA.hy926 human umbilical vein endothelial cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable