ABF218
Anti-STIM2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Stromal interaction molecule 2, STIM2
Seleccione un Tamaño
367,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
367,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human, mouse
técnicas
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... STIM2(57620)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunofluorescence Analysis: 20 μg/mL from a representative lot detected STIM2 in human spleen cells.
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Calidad
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected STIM2 in 15 µg of A-20 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
A-20 cell lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable