ABE999
Anti-RPB3
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
RPB3, DNA-directed RNA polymerase II subunit RPB3, RNA polymerase II subunit 3, RNA polymerase II subunit B3, DNA-directed RNA polymerase II 33 kDa polypeptide, DNA-directed RNA polymerase II subunit C, RPB31
Seleccione un Tamaño
380,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
380,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human, rat, mouse
reactividad de especies (predicha por homología)
bovine (based on 100% sequence homology)
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... POLR2C(5432)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected RPB3 in 10 µg of HUVEC cell lysate.
Descripción de destino
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable