ABE555
Anti-WTAP Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Pre-mRNA-splicing regulator WTAP, Female-lethal(2)D homolog, hFL(2)D, Wilms tumor 1-associating protein, WT1-associated protein
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
rat, human, mouse
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... WTAP(9589)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected WTAP in 10 µg of A431 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable