ABE490
Anti-NSD2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Nuclear SET domain-containing protein 2, NSD2, Histone-lysine N-methyltransferase NSD2, Multiple myeloma SET domain-containing protein, MMSET, Protein trithorax-5 and Wolf-Hirschhorn syndrome candidate 1 protein, WHSC1
Seleccione un Tamaño
461,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
461,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... WHSC1(7468)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected NSD2 in human kidney tissues.
Immunoprecipitation Analysis: 5 µg of this antibody immunoprecipitated NSD2 from 500 µg of HCT-116 cell lysate.
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Calidad
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected NSD2 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable