ABE374
Anti-DAZ Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Deleted in azoospermia protein 1
Seleccione un Tamaño
286,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
286,00 €
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
mouse, rat, human, pig, horse
reactividad de especies (predicha por homología)
equine, porcine, chimpanzee, bovine, rhesus macaque
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DAZ1(1617)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Calidad
Western Blot Analysis: 1 µg/mL dilution of this antibody detected DAZ in 10 µg of human testis tissue lysate.
Descripción de destino
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable