ABE2599
Anti-BMAL1
from guinea pig
Sinónimos:
Aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator-like protein 1, Arnt3, Brain and muscle ARNT-like 1, HIF-1beta
Seleccione un Tamaño
151,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
151,00 €
Productos recomendados
origen biológico
guinea pig
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
human, mouse, rat
envase
antibody small pack of 25 μL
técnicas
ChIP: suitable (ChIP-chip)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
immunoprecipitation (IP): suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ARNTL(406)
mouse ... Arntl(11865)
rat ... Arntl(29657)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) Analysis: A representative lot detected BMAL1 in Beta-TC6 cell DNA used for chip assays (Perelis, M., et. al. (2015). Science. 350(6261):aac4250).
Epigenetics & Nuclear Function
Calidad
Immunoprecipitation Analysis: 5 µg of this antibody detected BMAL1 in HeLa cell nuclear extract.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable