ABE1932
Anti-IRX-5
from rabbit
Sinónimos:
Iroquois-class homeodomain protein IRX-5, Homeodomain protein IRXB2, Iroquois homeobox protein 5
Seleccione un Tamaño
296,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
296,00 €
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
unpurified
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
mouse
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Irx5(54352)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antiserum detected IRX-5/IRXB2 in 10 µg of postnatal P10 mouse heart tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable