ABE1327M
Anti-DPF2
from rabbit
Sinónimos:
Zinc finger protein ubi-d4, Apoptosis response zinc finger protein, BRG1-associated factor 45D, BAF45D, D4 zinc and double PHD fingers family 2, Protein requiem
Seleccione un Tamaño
128,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
128,00 €
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
mouse, human, rat
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DPF2(5977)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100-500 dilution from a representative lot detected DPF2 in A431 and HepG2 cells.
Calidad
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected DPF2 in 10 µg of NIH3T3 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable