AB9985
Anti-glutathione p53 (Cys141) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Antigen NY-CO-13, Phosphoprotein p53, Tumor suppressor p53, p53 antigen, p53 transformation suppressor, p53 tumor suppressor, transformation-related protein 53, tumor protein p53
Seleccione un Tamaño
316,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
316,00 €
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
monkey (100% sequence homology), rat (92% sequence homology), chimpanzee (100% sequence homology), mouse (85% sequence homology), orangutan (100% sequence homology), rabbit (100% sequence homology), ground squirrel (100% sequence homology), rhesus macaque (100% sequence homology), hamster (100% sequence homology), marmoset (100% sequence homology)
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
glutathionylation (Cys141)
Información sobre el gen
human ... TP53(7157)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in IP. (Yusef, M, et al. (2010). Free Radic Biol Med. 49(5):908-917.)
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in IC. (Yusef, M, et al. (2010). Free Radic Biol Med. 49(5):908-917.)
Calidad
Immunohistochemistry Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected glutathione p53 in prostate adenocarcinoma tissue.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Prostate adenocarcinoma tissue
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable