AB9774
Anti-Somatostatin Receptor Type 3 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
SSTR3
Seleccione un Tamaño
615,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
615,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
rat
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
western blot: suitable
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SSR3(6747)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
CNS Control of Metabolism
Hormones & Receptors
Dilutions should be made using a carrier protein such as BSA (1-3%).
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Included free of charge with the antibody is 40 µg of control antigen (lyophilized powder). The stock solution of the antigen can be made up using 100 µL of sterile deionized water. For negative control, preincubate 1 µg of peptide with 1 µg of antibody for one hour at room temperature. Optimal concentrations must be determined by the end user
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3