AB9303
Anti-Trace Amine Receptor 1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
TA1, TAAR1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
rat, human, monkey
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TAAR1(134864)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Western blot.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable